Läs mer
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Kystfrys med vinklad plugg (CEE7/7)
Produktkod. 17377669
Change view
Kapacitet (engelska):
19,6 cu. ft.
26,5 cu. ft.
7,2 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C till -85 °C
0 °C till -40 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Temperaturområde
17377669 7,2 cu. ft. 0 °C till -40 °C
17387669 19,6 cu. ft. 0 °C till -40 °C
17397669 26,5 cu. ft. 0 °C till -40 °C
17307679 7,2 cu. ft. -50 °C till -85 °C
17317679 19,6 cu. ft. -50 °C till -85 °C
17327679 26,5 cu. ft. -50 °C till -85 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17377669 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003335
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LAUDA Versafreeze VF är en frysbox med en nätsladd med en vinklad kontakt (CEE7/7).
  • Laboratoriefrysskåp med pålitlig övervakning och högeffektiv isolering för långtidsförvaring och kvalitetssäkring.
Specifikationer
Typ Ultralåg frys
Kapacitet (engelska) 7,2 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 205 L
Temperaturområde 0 °C till -40 °C
Dörr stil Isolerat lock, isolerande paneler
Antal dörrar 1 (1 fack)
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Isolering Polyuretanskum
Interiör Rostfritt stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Antal ställ 15 ställ
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Bröst
Visa 4,3 tum Tryck på färgskärm
Hjul 4 (2 Låsbara)
Färg Vitt
Kondensor typ Luftkyld
Hamnar 13 mm dia., tryckutjämningsport
Produktlinje LAUDA Versafreeze
Garanti 5 år
Avfrosta Manuell
Lock Förseglad och isolerad, med nyckellås
Modell VF 20040 C
Vattenkylt Tillval
Övervakningsalternativ Inbyggd datalogger, flera externa övervakningsalternativ
Datautgångar USB, Ethernet RJ45, RS485
Driftlägen Maximal provsäkerhet
Börvärdessäkerhet Flera larmmeddelanden, icke-flyktigt minne
Amperage Max. 2,0/16 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Wattal 0.6 kW
Spänningskompensation Nej, enhet lämplig för 207 - 253 V
Kylmedel R1270
Håller 2 tum Lådor (135)