Läs mer
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF stående frys med vinklad plugg (CEE7/7)
Produktkod. 17337679
Change view
Kapacitet (engelska):
20,5 cu. ft.
25,7 cu. ft.
4,5 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C till -85 °C
0 °C till -40 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Temperaturområde
17337679 4,5 cu. ft. 0 °C till -40 °C
17347679 20,5 cu. ft. 0 °C till -40 °C
17357679 25,7 cu. ft. 0 °C till -40 °C
17367679 4,5 cu. ft. -50 °C till -85 °C
17377679 20,5 cu. ft. -50 °C till -85 °C
17387679 25,7 cu. ft. -50 °C till -85 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17337679 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003341
Håll dina prover kalla
Använd kampanjkoden 27999
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LAUDA Versafreeze VF är en upprättstående frys med en nätsladd med en vinklad kontakt (CEE7/7).
  • Laboratoriestående frys med pålitlig övervakning och högeffektiv isolering för långtidsförvaring och kvalitetssäkring.
Specifikationer
Typ Ultralåg upprätt frys
Kapacitet (engelska) 4,5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 129 L
Temperaturområde 0 °C till -40 °C
Dörr stil Förseglad och isolerad, dörrhandtag med nyckellås
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Isolering Polyuretanskum
Interiör Rostfritt stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Antal ställ 9 ställ
Certifikat och efterlevnad TUV
Stil Upprätt
Visa 4,3 tum Tryck på färgskärm
Färg Vitt
Kondensor typ Luftkyld
Hamnar 13 mm dia., tryckutjämningsport
Produktlinje LAUDA Versafreeze
Garanti 5 år
Avfrosta Manuell
Modell VF 15040
Toppvariation vid -80C ±1,5 K temporal kl− 40 °C
Vattenkylt Tillval
Övervakningsalternativ Inbyggd datalogger, flera externa övervakningsalternativ
Datautgångar USB, Ethernet RJ45, RS485
Driftlägen Maximal provsäkerhet
Börvärdessäkerhet Flera larmmeddelanden, icke-flyktigt minne
Amperage Max. 2,1/16 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Fas 1
Wattal 0.5 kW
Spänningskompensation Nej, enhet lämplig för 207 - 253 V
Kylmedel R1270
Håller 2 tum Lådor (81)