Läs mer
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF stående frys med vinklad plugg (CEE7/7)
Kapacitet (engelska):
20,5 cu. ft.
25,7 cu. ft.
4,5 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C till -85 °C
0 °C till -40 °C
Beskrivning
- Laboratoriestående frys med pålitlig övervakning och högeffektiv isolering för långtidsförvaring och kvalitetssäkring.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ultralåg upprätt frys |
| Kapacitet (engelska) | 20,5 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 583 L |
| Temperaturområde | 0 °C till -40 °C |
| Dörr stil | Förseglad och isolerad, dörrhandtag med nyckellås |
| Antal dörrar | 1 |
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| Isolering | Polyuretanskum |
| Interiör | Rostfritt stål |
| Exteriör finish | Pulverlackerat stål |
| Visa mer |