Läs mer
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF stående frys med vinklad plugg (CEE7/7)
Produktkod. 17357679
Kapacitet (engelska):
20,5 cu. ft.
25,7 cu. ft.
4,5 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C till -85 °C
0 °C till -40 °C
Produktkod. 17357679
Brand: Lauda™ L003343
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LAUDA Versafreeze VF är en upprättstående frys med en nätsladd med en vinklad kontakt (CEE7/7).
  • Laboratoriestående frys med pålitlig övervakning och högeffektiv isolering för långtidsförvaring och kvalitetssäkring.
Specifikationer
Typ Ultralåg upprätt frys
Kapacitet (engelska) 25,7 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 731 L
Temperaturområde 0 °C till -40 °C
Dörr stil Förseglad och isolerad, dörrhandtag med nyckellås
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Isolering Polyuretanskum
Interiör Rostfritt stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Hyllor 6
Antal ställ 35 ställ
Certifikat och efterlevnad TUV
Stil Upprätt
Visa 4,3 tum Tryck på färgskärm
Färg Vitt
Kondensor typ Luftkyld
Hamnar 13 mm dia., tryckutjämningsport
Produktlinje LAUDA Versafreeze
Garanti 5 år
Avfrosta Manuell
Modell VF 70040
Toppvariation vid -80C ±1,5 K temporal kl− 40 °C
Vattenkylt Tillval
Övervakningsalternativ Inbyggd datalogger, flera externa övervakningsalternativ
Datautgångar USB, Ethernet RJ45, RS485
Driftlägen Maximal provsäkerhet
Börvärdessäkerhet Flera larmmeddelanden, icke-flyktigt minne
Amperage Max. 3,8/16 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Fas 1
Wattal 1.2 kW
Spänningskompensation Nej, enhet lämplig för 207 - 253 V
Kylmedel R1270
Håller 2 tum Lådor (525)