Läs mer
Lauraldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15830551
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15830551 100 mL 100ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15830551 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8186770100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 112-54-9
Smältpunkt 11°C to 13°C
Densitet 0.83 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 237°C to 239°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)10CHO
MDL-nummer MFCD00007017
Kvantitet 100 mL
Synonym Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde, Lauraldehyde
Molekylvikt (g/mol) 184.32