Läs mer
Cytiva Laureth-12 Klistra in för EnviroCheck™ Kapseleluering
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | EnviroCheck™ Kapseleluering |
| Inkluderar | 5 g flaska |
| Kvantitet | 50 g |
| Sterilitet | Icke-steril |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Laureth-12 Paste
- Fara
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Alcohols, C12-16, ethoxylated