Läs mer
Lauric Acid, 98-101%, Extra Pure, Acidimetric, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10497640 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10497640 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10497640 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/0560/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 143-07-7
Smältpunkt 44°C
Färg White
Kokpunkt 225°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C12H24O2
MDL-nummer 2736
Kvantitet 500 g
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
InChI-nyckel POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn dodecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 200.322
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
Formel vikt 200.32g/mol
Fysisk form Solid