Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Laurinsyra, 99%
Produktkod. 10751784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10751784 5 kg Plasttrumma 5kg
10495272 5 g Glasflaska 5g
10469080 100 g Plastflaska 100g
10387340 500 g Plastflaska 500g
10398103 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10751784 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 167280051
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-07-7
Molekylformel C12H24O2
Molekylvikt (g/mol) 200.32
MDL-nummer MFCD00002736
InChI-nyckel POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC-namn dodekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauric acid
Smältpunkt 44,0 °C till 46,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 225,0 °C (100,0 mmHg)
Flampunkt 156 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plasttrumma
Linjär formel CH3(CH2)10CO2H
Kvantitet 5 kg
Beilstein 02, 359
Merck Index 15, 5439
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i bensen, eter och alkohol
Formel vikt 200.32
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.