Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Laurinsyra, 99%
Produktkod. p-3736787 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5g
5kg
Produktkod. 10495272
Brand: Thermo Scientific Chemicals 167280050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-07-7
Molekylformel C12H24O2
Molekylvikt (g/mol) 200.32
MDL-nummer MFCD00002736
InChI-nyckel POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC-namn dodekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauric acid
Smältpunkt 44.0°C to 46.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 225.0°C (100.0 mmHg)
Flampunkt 156°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)10CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 02, 359
Merck Index 15, 5439
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether and alcohol
Formel vikt 200.32
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lauric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Lauric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.