missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lauric Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lauric Acid-d3 |
| CAS | 79050-22-9 |
| Molekylformel | C12 D3 H21 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dodecanoic-12,12,12-d3 Acid, Lauric-12,12,12-d3 Acid, Dodecanoic-12,12,12-d3 acid (9CI), Lauric-12,12,12-d3 acid (6CI), [12,12,12-2H3]Dodecanoic acid, Dodecanoic acid-12,12,12-d3, Lauric acid-12,12,12-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 12,12,12-trideuteriododecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.34 |
| Formel vikt | 203.1965 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?