Läs mer
Lauric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16443469
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16443469 1 g
1 options
Produktkod. 16443469 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0366
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Lauric acid is a middle chain-free fatty acid with strong bactericidal properties. The EC50s for P. acnes, S.aureus, S. epidermidis, are 2, 6, 4 μg/mL, respectively.
Lauric acid is a middle chain-free fatty acid with strong bactericidal properties. The EC50s for P. acnes, S.aureus, S. epidermidis, are 2, 6, 4 μg/mL, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauric acid
Fysisk form Solid
CAS 143-07-7
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H24O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (1248.00 mM)
LEDER CCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 200.32
Formel vikt 200.32
Procent renhet 98.0%