Läs mer
Laurinsyrametylester, teknisk kvalitet, 99,1 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11401882 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401882 100 g 100g
11491872 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11401882 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210526380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6430.00 SEK
    6122.58 SEK / 100g
    Save 307.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Olösligt i vatten
Kemiska identifierare
CAS 111-82-0
Molekylformel C13H26O2
Molekylvikt (g/mol) 214.349
InChI-nyckel UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC-namn metyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauric Acid Methyl Ester
Färg Färglös
Analysprocentintervall 99.1%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 214.3
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska