Läs mer
Lauric Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 43°C to 45°C |
| Densitet | 0.883 g/cm3 at 50°C |
| Kokpunkt | 299°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH3(CH2)10COOH |
| MDL-nummer | MFCD00002736 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | Lauric acid, Dodecanoic acid, Lauric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.32 |
| Kvalitet | Research |