Läs mer
Laurinsyra, TRC
Produktkod. 30006082
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006082 10 g
30012013 25 g
30007658 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006082 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17855010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-07-7
Molekylformel C12 H24 O2
Molekylvikt (g/mol) 200.32
Synonym Dodecanoic acid, Lauric acid (8CI), 1-Dodecanoic acid, 1-Undecanecarboxylic acid, ABL, Aliphat No. 4, ContraZeck, Dodecylic acid, Edenor 12/98-100, Edenor C 12, Edenor C 1298-100, Emery 651, Hystrene 9512, Imex C 1299, Kortacid 1299, Laurostearic acid, Lunac L 70, Lunac L 98, NAA 122, NAA 312, NSC 5026, Neo-Fat 12, Neo-Fat 12-43, Nissan NAA 122, Palmac 98-12, Philacid 1200, Prifac 2920, Prifac 2922, Prifrac 2920, Univol U 314, Vulvic acid, n-Dodecanoic acid
IUPAC-namn Dodekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauric Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Formel vikt 200.1776