Läs mer
Laurinsyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lauric Acid |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 200.1776 |