missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

laurinsyraanhydrid, MP Biomedicals

Produktkod. 11412596 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412596 10 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11412596 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521550105

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lauric Anhydride
CAS 645-66-9
Molekylformel C24H46O3
Kvantitet 10 g
Synonym lauric anhydride, dodecanoic anhydride, lauroyl anhydride, dodecanoic acid, anhydride, n-dodecanoic anhydride, lauricanhydride, dodecanoyl anhydride, lauric acid anhydride, dodecanoic anhydride #, dodecanoicacid,anhydride
InChI-nyckel NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
IUPAC-namn dodekanoyldodekanoat
Molekylvikt (g/mol) 382.629
PubChem CID 69527
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.