Läs mer
Lauroleic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lauroleic Acid |
| CAS | 22032-47-9 |
| Molekylformel | C12 H22 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Lauroleic Acid, (9Z)-9-Dodecenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h3-4H,2,5-11H2,1H3,(H,13,14)/b4-3- |
| LEDER | CC\C=C/CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-dodec-9-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.302 |
| Formel vikt | 198.162 |