missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Laurolinium Acetate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Laurolinium Acetate |
| CAS | 146-37-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Laurolinium Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H35 N2 . C2 H3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Quinolinium, 4-amino-1-dodecyl-2-methyl-, acetate (1:1), 4-Amino-1-dodecylquinaldinium acetate, Quinaldinium, 4-amino-1-dodecyl-, acetate, Quinolinium, 4-amino-1-dodecyl-2-methyl-, acetate, Laurodin, Laurolinium acetate, NSC 66214 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34N2.C2H4O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-24-19(2)18-21(23)20-15-12-13-16-22(20)24;1-2(3)4/h12-13,15-16,18,23H,3-11,14,17H2,1-2H3;1H3,(H,3,4) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC[n+]1c(C)cc(N)c2ccccc12.CC(=O)[O-] |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?