Läs mer
Laurolitsine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16499288
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499288 10 mg
16482589 1 mg
16431718 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16499288 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2352A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Laurolitsine hydrochloride is an alkaloid isolated from Phoebe formosana, and shows weak anti-inflammatory activity.
Laurolitsine hydrochloride is an alkaloid isolated from Phoebe formosana, and shows weak anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Laurolitsine hydrochloride
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H20ClNO4
Kvantitet 10 mg
Synonym (+)-Norboldine hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 83 mg/mL (237.27 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER OC1=C(OC)C2=C3C(CCN[C@@]3([H])CC4=CC(O)=C(OC)C=C24)=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 349.81
Formel vikt 349.81
Procent renhet 99.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation