Läs mer
Lauroylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10419270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10419270 250 g Glasflaska 250g
10308903 50 g Glasflaska 50g
10615612 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10419270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169032500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-16-3 | C12H23ClO | 218.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-16-3
Molekylformel C12H23ClO
Molekylvikt (g/mol) 218.77
MDL-nummer MFCD00000740
InChI-nyckel NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
PubChem CID 8166
IUPAC-namn dodekanoylklorid
LEDER CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauroyl chloride
Smältpunkt -17.0°C
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 134.0°C to 137.0°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 140°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)10COCl
Brytningsindex 1.4440 to 1.4460
Kvantitet 250 g
Beilstein 02, 363
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: organic solutions
Formel vikt 218.77
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lauroyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.