Läs mer
Lauroyklorid, TRC
Produktkod. 30470716
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470716 250 mL
30475860 1 L
30466892 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30470716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL178630250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-16-3
Molekylformel C12H23ClO
Molekylvikt (g/mol) 218.76
Synonym Dodecanoic Acid Chloride, Lauric Acid Chloride, n-Dodecanoyl Chloride
IUPAC-namn Dodekanoylklorid
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauroyl Chloride
Kvantitet 250 mL
InChI formel InChI=1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
Formel vikt 218.1437