Läs mer
Lauroyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30478472
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30478472 2.5 mg 2.5mg
30474909 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30478472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL1786822.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2687960-76-3
Molekylformel C19 D3 H35 N O4 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 382.9808
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxododecyl)oxy]-, chloride (1:1), (2R)- (ACI), Dodecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Lauroyl-L-carnitine-d3 Chloride, Lauroyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium chloride
IUPAC-namn [(2R)-3-carboxy-2-dodecanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride
LEDER [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauroyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1H/t17-;/m1./s1/i2D3;
Formel vikt 382.2678