Läs mer
Lauroyl-L-carnitine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lauroyl-L-carnitine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 379.2489 |
| Procent renhet | >95% |