Läs mer
Lauroylcholine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lauroylcholine Chloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H36NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)20-16-15-18(2,3)4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 321.2435 |