Läs mer
Laurylklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10056103 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10056103 1 L Glasflaska 1 L
10367990 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10056103 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 257100010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-52-7 | C12H25Cl | 204.78 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-52-7
Molekylformel C12H25Cl
Molekylvikt (g/mol) 204.78
MDL-nummer MFCD00013688
InChI-nyckel YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauryl chloride, dodecyl chloride, n-dodecyl chloride, dodecane, 1-chloro, laurylchloride, unii-we8o8j0utk, 1-chloro-dodecane, dodecane, chloro, ccris 5810, we8o8j0utk
PubChem CID 8192
IUPAC-namn 1-klorododekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauryl chloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt -9.3°C
Färg Färglös
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 260°C
Flampunkt 130°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)11Cl
Brytningsindex 1.4420 to 1.444
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.0068g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,slightly miscible with alcohol,soluble in ethanol,benzene,ether,miscible with acetone
Formel vikt 204.79
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lauryl chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.