Läs mer
Laurylmetakrylat, 97 %, stabiliserat
Produktkod. 10294891 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10294891 100 mL Glasflaska 100ml
10692942 500 mL Glasflaska 500ml
11924961 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10294891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 347711000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 142-90-5 | C16H30O2 | 254,41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-90-5
Molekylformel C16H30O2
Molekylvikt (g/mol) 254.41
MDL-nummer MFCD00008972
InChI-nyckel GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
PubChem CID 8906
IUPAC-namn dodecyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauryl methacrylate
Namnnotering 96%
Smältpunkt -23,0 °C
Färg Gult
Densitet 0.8710g/mL, 0.871
Flampunkt 126 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Brytningsindex 1,4440 till 1,4470
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Stabilisator 300 till 500 ppm MEHQ
Viskositet 4,7 mPa (25 °C)
Formel vikt 254.41
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.