Läs mer
Laurylmetakrylat, 97 %, stabiliserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10692942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
Produktkod. 10692942
Brand: Thermo Scientific 347715000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-90-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-90-5
Molekylformel C16H30O2
Molekylvikt (g/mol) 254.41
MDL-nummer MFCD00008972
InChI-nyckel GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
PubChem CID 8906
IUPAC-namn dodecyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauryl methacrylate
Namnnotering 96%
Smältpunkt -23.0°C
Färg Gult
Densitet 0.8710g/mL, 0.871
Flampunkt 126°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Brytningsindex 1.4440 to 1.4470
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 300 to 500ppm MEHQ
Viskositet 4.7 mPa.s (25°C)
Formel vikt 254.41
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.