Läs mer
Laurylmetakrylat, TRC
Produktkod. 30466361
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466361 5 g
30475585 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30466361 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL1787655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-90-5
Molekylformel C16H30O2
Molekylvikt (g/mol) 254.41
Synonym Ageflex FM 246, Blemmer LMA, Dodecyl 2-methyl-2-propenoate, Dodecyl methacrylate, Exceparl L-MA, GE 410, GE 410 (methacrylate), LAMA, LMA, Lauryl methacrylate, Light Ester L, MA 13, MA 13 (methacrylate), NSC 5188, Rocryl 320, SR 313, SR 313E, Sipomer LMA, n-Dodecyl methacrylate
IUPAC-namn Dodecyl 2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauryl Methacrylate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H30O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3/h2,4-14H2,1,3H3
Formel vikt 254.2246