Läs mer
Thermo Scientific™ Lauryl tryptosbuljong (uttorkad)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12711530
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 12711530
Brand: Thermo Scientific™ CM0451R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck koliforma organismer i vatten, avloppsvatten och mejeriprodukter med detta selektiva medium.
Upptäck koliforma organismer i vatten, avloppsvatten och mejeriprodukter med selektiv Thermo Scientific™ Oxoid™ Lauryl Tryptose Broth (Dehydrerad), samtidigt som den överensstämmer med formeln specificerad av American Public Health Association. Lauryl Tryptose Broth är designad för att främja en rik tillväxt och riklig gasproduktion från små inokula av koliforma organismer.
Använd Lauryl Tryptose Broth för att detektera koliforma organismer i vatten, avloppsvatten och mejeriprodukter för närvaron av indikatorgrupper såsom koliforma bakterier. Förutom säkerhet ger indikatorgrupper ett mått på livsmedelskvalitet och förfallspotential. En av de vanligaste grupperna av bakterier som används som indikatororganismer inom livsmedelsindustrin är koliformerna, som kan betraktas som en undergrupp inom Enterobacteriaceae
  • Selektiv: natriumlaurylsulfat väljer koliform grupp
  • Rekommenderas av APHA 1 för det mest bärbara antalet (MPN) presumtiva testet av koliforma bakterier i vatten, avloppsvatten eller avlopp.
Fördelen med att använda Lauryl Tryptose Broth är att den, förutom att ge den jäsningsreaktion som är typisk för MacConkey Broth, även kan testas för förekomst av indol.
APHA 1 rekommenderar att Lauryl Tryptose Broth ska användas för det mest sannolika antalet (MPN) presumtiva testet av koliformer i vatten, avloppsvatten eller avlopp som ett bekräftande test av laktosjäsning med gasproduktion för mjölkprover (APHA 2 ) och för detektion av koliformer i livsmedel (APHA 3 ).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lauryltryptosbuljong (Laurylsulfatbuljong)
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 2.5 kg
Avkastning För 70,0L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning