Läs mer
Thermo Scientific™ Lauryl Tryptose Broth with MUG and Tryptophan (with Durham Tube)
Produktkod. 15341302
Change view
Fyll vikt:
9.5 to 10.5 g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Fyll vikt unitSize
15341302 9.5 to 10.5 g 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15341302 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TV5079E
Enumerate presumptive Escherichia coli as well as other coliforms, using the most portable number (MPN) method using this chromogenic media.
Enumerate presumptive Escherichia coli as well as other coliforms, using the most portable number (MPN) method using Lauryl Tryptose Broth with MUG and Tryptophan (with Durham Tube).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Maize Yellow, Transparent
Innehåll och lagring 2°C to 12°C
Formatera Poured Tube
Tillverkningsursprung Germany
Produkttyp Microbiology Media
Fyll vikt 9.5 to 10.5 g
Förpackningstyp 50 Tubes/Box
Kvantitet 50/Pk.