Läs mer
Thermo Scientific™ Lauryldimetylamin-N-oxid (LDAO), LC/MS-kvalitet
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lauryldimethylamine-N-oxide (LDAO) is a zwitterionic surfactant that possesses unique properties for solubilization and stabilization of biomolecules, particularly membrane proteins. LDAO shows particular utility in native mass spectrometry (MS) to study the intact structure and non-covalent interactions of proteins and protein complexes. Incorporation of LDAO into sample preparation can help maintain the integrity of non-covalent interactions, such as protein-protein or protein-ligand interactions, during the transfer from solution to gas phase.
Lauryldimethylamine-N-oxide (LDAO) är ett zwitterjoniskt ytaktivt ämne som har unika egenskaper för solubilisering och stabilisering av biomolekyler, särskilt membranproteiner. LDAO visar särskild användbarhet i nativ masspektrometri (MS) för att studera den intakta strukturen och icke-kovalenta interaktioner mellan proteiner och proteinkomplex. Inkorporering av LDAO i provberedningen kan hjälpa till att bibehålla integriteten hos icke-kovalenta interaktioner, såsom protein-protein- eller protein-ligand-interaktioner, under överföringen från lösning till gasfas.
Funktioner hos LDAO inkluderar:
•Zwitterjoniskt tvättmedel
• Mildhet och biokompatibilitet
• Förbättrar stabiliteten hos solubiliserade proteiner, inklusive membranproteiner
• Högren förening med låg UV-absorptionsförmåga
• Native mass spec kompatibel
Ansökningar
LDAO finner tillämpningar i olika experimentella tekniker förutom infödd MS, inklusive proteinrening, kristallisering och strukturbiologiska studier. Den är kompatibel med ett brett utbud av biomolekyler och kan användas för forskning om både lösligt och membranprotein.
Användande
Det är viktigt att optimera koncentrationen av LDAO för att säkerställa att den ger effektiv solubilisering och stabilisering av biomolekylerna samtidigt som man undviker överdriven detergentinterferens i masspektrometrianalysen. Dessutom bör de specifika villkoren och parametrarna för det inhemska MS-experimentet, såsom valet av joniseringskälla och masspektrometerparametrar, noggrant övervägas och optimeras för varje specifik tillämpning.
Egenskaper
•CMC: ( H2O ) -–12 mM (0,023 %)
•Samlingsnummer: ( H2O ) -76
•Renhet: ≥99 % genom HPLC-analys (alla aminoxider) med< 2% andra DAO
•pH: 6 8,–5 (1% lösning i vatten)
•Löslighet: ≥30 % (i vatten vid 20 °C)
•Fluorescens:< 10 % (0,1 lösning i vatten vid 345 nm)
•Absorbans av en 1% lösning i vatten: 260 nm:< 0,08, 280 nm:< 0,06, 340 nm:< 0,02
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Produkttyp | Lauryldimethylamine-N-oxide |
| CAS | 1643-20-5 |
| Molekylformel | C14H31NO |
| Form | Powder |
| För användning med (applikation) | LC-MS |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.4 |
| Renhet | ≥99% |
Endast för forskning.