Läs mer
(±)-Lavandulyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lavandulyl Acetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O2/c1-9(2)6-7-12(10(3)4)8-14-11(5)13/h6,12H,3,7-8H2,1-2,4-5H3 |
| Formel vikt | 196.1463 |