Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lawessons reagens, 97 %
Produktkod. 11401898
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 11401898
Brand: Thermo Scientific Chemicals A14530.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Lawessons reagens är ett tiationsmedel som används för att omvandla karbonylföreningar till tiokarbonyler. Det används också för att tionera enoner, estrar, laktoner, amider, laktamer och kinoner. Vidare används det för att framställa tioler från alkoholer. Det är förknippat med silverperklorat och används som och oxofilt Lewis sur katalysator för Diels-Alder reaktion av diener med alfa, beta-omättade aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Lawessons ′reagens är ett tiationsmedel som används för att omvandla karbonylföreningar till tiokarbonyler. Det används också för att tionera enoner, estrar, laktoner, amider, laktamer och kinoner. Vidare används det för att framställa tioler från alkoholer. Det är förknippat med silverperklorat och används som och oxofilt Lewis sur katalysator för Diels-Alder reaktion av diener med alfa, beta-omättade aldehyder.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19172-47-5
Molekylformel C14H14O2P2S4
Molekylvikt (g/mol) 404.452
MDL-nummer MFCD00005171
InChI-nyckel CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
IUPAC-namn 2,4-bis(4-metoxifenyl)-2,4-bis(sulfanyliden)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-ditiadifosfetan
LEDER COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lawesson's Reagent
Smältpunkt 221 °C till 225 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3134
Beilstein 1024888
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,5391
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 404.47
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lawesson's Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,3,2,4-Dithiadiphosphetane, 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-, 2,4-disulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.