Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lawessons reagens, 97 %
Produktkod. 11494020
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494020 5 g 5g
11401898 25 g 25g
11411898 100 g 100g
11421898 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11494020 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A14530.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404,452 g/mol
Lawessons reagens är ett tiationsmedel som används för att omvandla karbonylföreningar till tiokarbonyler. Det används också för att tionera enoner, estrar, laktoner, amider, laktamer och kinoner. Vidare används det för att framställa tioler från alkoholer. Det är förknippat med silverperklorat och används som och oxofilt Lewis sur katalysator för Diels-Alder reaktion av diener med alfa, beta-omättade aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Lawessons ′reagens är ett tiationsmedel som används för att omvandla karbonylföreningar till tiokarbonyler. Det används också för att tionera enoner, estrar, laktoner, amider, laktamer och kinoner. Vidare används det för att framställa tioler från alkoholer. Det är förknippat med silverperklorat och används som och oxofilt Lewis sur katalysator för Diels-Alder reaktion av diener med alfa, beta-omättade aldehyder.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19172-47-5
Molekylformel C14H14O2P2S4
Molekylvikt (g/mol) 404.452
MDL-nummer MFCD00005171
InChI-nyckel CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
IUPAC-namn 2,4-bis(4-metoxifenyl)-2,4-bis(sulfanyliden)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-ditiadifosfetan
LEDER COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lawesson's Reagent
Smältpunkt 221 °C till 225 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3134
Beilstein 1024888
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,5391
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 404.47
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lawesson's Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.