Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lawesson's Reagent |
| Färg | Vitt |
| Smältpunkt | 228.0°C to 231.0°C |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Fieser | 10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: decomposes. |
| Formel vikt | 404.45 |
| Procent renhet | 99% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lawesson''s Reagent
- Fara
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
- H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.