Läs mer
Lawessons reagens, 99 %
Produktkod. 11328901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11328901 500 g Glasflaska 500g
10582611 25 g Glasflaska 25g
10124840 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210895000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404,452 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CS-bindningsbildning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19172-47-5
Molekylformel C14H14O2P2S4
Molekylvikt (g/mol) 404.452
InChI-nyckel CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
IUPAC-namn 2,4-bis(4-metoxifenyl)-2,4-bis(sulfanyliden)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-ditiadifosfetan
LEDER COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lawesson's Reagent
Färg Vitt
Smältpunkt 228,0 °C till 231,0 °C
Analysprocentintervall 99%
Fieser 10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner.
Formel vikt 404.45
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lawesson''s Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.