Beskrivning
Layilin Monoclonal specifically detects Layilin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Layilin |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | MM0448-4F33 |
| Konjugera | DyLight 550 |
| Utspädning | Western Blot, ELISA |
| Formulering | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | FLJ30977, FLJ31092, layilin |
| Gensymboler | LAYN |
| Värd art | Mouse |
| Visa mer |