Läs mer
Berthold Technologies LB 983 NightOWL II in vivo bildsystem
Handla allt Berthold Technologies ProdukterBeskrivning
- Ultrasensitiv bakbelyst (bakbelyst) CCD-kamera med hög kvanteffektivitet över hela det synliga till närinfraröda spektrumet för luminescens och fluorescens.
- Effektiv kylning av arrayen (absolut -80 till -90 °C beroende på rumstemperatur) för att säkerställa mycket lågt brus, så att långa exponeringstider kan användas för att integrera signalen över tid och upptäcka även mycket svaga ljussignaler.
- Ljustätt skåp som förhindrar störningar från omgivande ljus.
- Motordriven kamera för att uppnå optimal upplösning och fokus av provet. Kameran kan flyttas från en höjd av 50 mm till 725 mm, vilket möjliggör fokus på varje provstorlek upp till 250 mm. Ett makrobord finns tillgängligt för närbilder.
- Flänsalternativ som ger ljustät åtkomst till den inre delen för rör, kablar eller till och med fiberoptik, t.ex. för specialbelysning av anläggningar. Flänsen kan anpassas för speciella ändamål.
- Tillgängliga tillbehör inkluderar olika ljuskällor för olika tillämpningar, gasanestesienhet, värmebord för att bibehålla optimal kroppstemperatur och mer.
- Den användarvänliga IndiGO™ mjukvaran styr instrumentet och gör bildbehandlingen enkel. Den erbjuder enkel våglängdshantering och valfritt alternativ för 21 CRF del 11-efterlevnad, djurjustering och digital musatlasjustering.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bilddiagnostiksystem |
| För användning med (applikation) | In vivo-avbildning |
| Färg | Blå, grå |
| Operativsystem | Fönster |
| Programvara | IndiGO |
| Djup (metriskt) | 400 mm |
| Höjd (metrisk) | 1220 mm |
| Vikt (metrisk) | 85 Kg |
| Bredd (metrisk) | 600 mm |
| Certifikat och efterlevnad | E.Kr., EN |
| Visa mer |