Läs mer
MP Biomedicals™ LB-agar, kapslar, molekylärbiologi Certified™
Produktkod. 11323259 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
11 g
227 g
454 g
Formatera:
Kapsel
Förpackningsstorlek:
11g
227g
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera unitSize
11323259 227 g Kapsel 227g
11343259 454 g Kapsel 454g
15712612 11 g Kapsel 11g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323259 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002211
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rikhaltigt medium för tillväxt av E. coli och certifierat för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium.
  • Näringsrikt medium utvecklat ursprungligen för tillväxt och underhåll av E. coli-stammar
  • Eliminerar slöseri, felaktigheter och röran i samband med att väga ut bulkpulver
  • Innehåller viktiga elektrolyter för transport och osmotisk balans, på grund av NaCl-komponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™ FDA
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Formatera Kapsel
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Agar
Formulering Trypton 10g/L, Jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L, Agar 15g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av bakterier
Kvantitet 227 g