missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scharlab LB Agar (Miller)
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
LB Agar (Miller); Form: Solid
Beskrivning
- Fast medium för allmänna ändamål
- Rekommenderas för användning i molekylärgenetiska studier av Escherichia coli .
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Solid |
| Medietyp | LB Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Målorganismklass | Gramnegativa bakterier |
| Formulering | Trypton 10,0 g/l, jästextrakt 5,0 g/l, natriumklorid 10,0 g/l, agar 15,0 g/l |
| För användning med (applikation) | Allmänna syften och studier av E. Coli |
| Inkubationsförhållanden | 35 °C± 2,0 °C |
| Inkubationstid | 24± 3 timmar. |
| pH | 7.2± 0,2 |
| Kvantitet | 500 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering