Beskrivning
LB-buljong (Lennox-formulering) är ett flytande odlingsmedium som är färdigt att använda som används för bakterieodling. Gibco LB Broth är filtersteriliserad och kan användas för nästan alla applikationer som kräver ett flytande bakterieodlingssteg, såsom proteinuttryck, kloning och expansion.
LB-buljong är en av de mest refererade bakteriella medierna för att odla och underhålla E. coli -stammar. Vår LB-buljong är baserad på Lennox-formuleringen, en av de mest använda formuleringarna för LB-medium.
LB-buljongformulering
Formulering per liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT jästextrakt, 5 g natriumklorid.
- Trypton ger kväve, vitaminer, mineraler och aminosyror som är nödvändiga för tillväxt
- Jästextrakt är en källa till vitaminer, särskilt vitaminer från B-gruppen
- Natriumklorid tillhandahåller viktiga elektrolyter för transport och osmotisk balans
Primära applikationer
- Tillväxt och underhåll av E. coli -stammar för plasmidrening och/eller proteinuttryck
- Återsuspension av T. pyriformis -cellfraktioner
Gibco mediaflaskor
Varje mediaflaska har en vinklad öppning för förenklad pipettering. 1-L Gibco mediaflaskan använder 39 % mindre källmaterial (33 % mindre för 500 ml-flaskan) än jämförbara mediaflaskor på marknaden. Locket och flaskan är gjorda av högdensitetspolyeten (HDPE) och polyetylentereftalat (PETE) och kan båda återvinnas.
Hitta det medieformat du behöver
Vi erbjuder andra färdiga mediaformuleringar, såsom Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC Recovery Medium (kat. nr. 15544034).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •500 mL LB-buljong (1X) Förvara i rumstemperatur. |
| Formatera | Flaska |
| Medietyp | LB-buljong (Lennox) |
| Beredningsmetod | Färdig att använda |
| Produkttyp | Flytande medium |
| Sterilitet | Sterila |
| Målorganismklass | Koliforma bakterier |
| Kvantitet | 500 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Art | Escherichia coli |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.