Läs mer
Thermo Scientific Chemicals LB-buljong (Lennox)
Beskrivning
LB-buljong (Lennox) är näringsrikt medium utvecklat av Lennox för tillväxt och underhåll av renkultur av rekombinanta stammar av E. coli. Det är ett rikt odlingsmedium som innehåller alla näringsbehov för E.Coli fläckar. I formeln ger Trypton kväve, vitaminer, mineraler och aminosyror som är viktiga för tillväxt. Jästextrakt är en källa till vitaminer, särskilt B-gruppen. Natriumklorid tillhandahåller viktiga elektrolyter för transport och osmotisk balans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•LB-buljong består av trypton (pankreatisk nedbrytning av kasein), natriumklorid och jästextrakt. Tryptonet tillhandahåller kväve, vitaminer, mineraler och aminosyror som är nödvändiga för tillväxten av dessa stammar. Jästextrakt är en källa till vitaminer, särskilt B-gruppen. Natriumkloriden tillhandahåller viktiga elektrolyter för transport och osmotisk balans
Ansökan
•LB Broth (Lennox) är ett rikt tillväxtmedium som innehåller alla näringsbehov för tillväxt och underhåll av en ren kultur av rekombinanta Escherichia coli-stammar för att möjliggöra plasmidrening och/eller proteinuttryck.
• LB-buljong (Lennox) används för återsuspension av T. pyriformis-cellfraktioner i en studie för att utföra fraktionering av cellulära extrakt
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Förpackningstyp | Glasflaska |
| Kvantitet | 500 g |
| Känslighet | Hygroskopisk; Fuktkänslig |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.