Läs mer
Fisher BioReagents™ LB Broth, Miller (granulerad)
Produktkod. 11325992
Change view
Kvantitet:
500 g
2000 g
Förpackningstyp:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp Förpackningsstorlek
11325992 2000 g Poly flaska 2kg
11345992 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325992 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP97232
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Används som ett mikrobiellt tillväxtmedium för odling av E. coli-stammar för framställning av plasmid-DNA och rekombinanta proteiner.
  • Anvisningar för mediaberedning: Tillsätt 25g till 1L renat vatten, såsom BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) justera sedan pH till 7,2. Värm och rör ofta för att lösas upp helt. Före användning, sterilisera genom autoklavering i 15 minuter.
  • Natriumkloridkoncentrationen i Miller-formuleringen är 2X koncentrationen av Lennox-formuleringen för att möjliggöra optimal saltkoncentration för en specifik stam
  • Format: Granulerat pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Dehydrerad
Medietyp LB-buljong
Produkttyp Bakteriekultur
Formulering Kasein Peptone 10g/L, jästextrakt 5g/L, Natriumklorid 10g/L
För användning med (applikation) Mikrobiologimedia
Förpackningstyp Poly flaska
Kvantitet 2000 g