Läs mer
Fisher BioReagents™ LB Broth, Miller (granulerad)
Produktkod. p-4245497
Kvantitet:
500 g
2000 g
Förpackningstyp:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11325992
Brand: Fisher BioReagents™ BP97232
Bara null kvar
Används som ett mikrobiellt tillväxtmedium för odling av E. coli-stammar för framställning av plasmid-DNA och rekombinanta proteiner.
  • Anvisningar för mediaberedning: Tillsätt 25g till 1L renat vatten, såsom BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) justera sedan pH till 7,2. Värm och rör ofta för att lösas upp helt. Före användning, sterilisera genom autoklavering i 15 minuter.
  • Natriumkloridkoncentrationen i Miller-formuleringen är 2X koncentrationen av Lennox-formuleringen för att möjliggöra optimal saltkoncentration för en specifik stam
  • Format: Granulerat pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Dehydrerad
Medietyp LB-buljong
Produkttyp Bakteriekultur
Formulering Kasein Peptone 10g/L, jästextrakt 5g/L, Natriumklorid 10g/L
För användning med (applikation) Mikrobiologimedia
Förpackningstyp Poly flaska
Kvantitet 2000 g