Läs mer
Thermo Scientific Chemicals LB Broth (Millers modifiering)
Produktkod. 11372599
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningstyp:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp Förpackningsstorlek
11372599 500 g Plastflaska 500g
11362599 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372599 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H26676.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
(+)-Dehydroisoandrosterone, CAS # 53-43-0, även känd som androstenolon, är en endogen steroidhormonprekursor. Det är en mellanprodukt i omvandlingen av kolesterol till androgener och östrogener.
För tillväxt av E. coli och andra enteriska bakterier. LB Luria innehåller mindre salt än LB Miller och LB Lennox. LB Luria används för att odla saltkänsliga stammar av E. coli och enteriska bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • (+)-Dehydroisoandrosteron är en endogen steroidhormonprekursor som fungerar som en mellanprodukt i omvandlingen av kolesterol till androgener och östrogener
Användningsområden
  • Det är ett endogent och naturligt förekommande steroidhormon som till stor del produceras av binjurarna, men också av testiklarna och äggstockarna
  • Det har beskrivits att (+)-dehydroisoandrosteron kan ha en roll i immun- och stressresponsen
  • (+)-Dehydroisoandrosteron kan omvandlas till testosteron, androstenedion, östradiol och östron
  • (+)-Dehydroisoandrosteron härrör från kolesterol genom verkan av två cytokrom P450-enzymer
  • Det kan inducera både direkta och indirekta biologiska effekter in vivo genom att modulera GABA-α receptor- och N-metyl-D-asparaginsyra (NMDA) receptorkomplex.
  • Det kan också öka bukspottkörtelnβ cellinsulinsekretion och anti-glukokortikoidaktivitet
  • Det är användbart att upptäcka överdriven binjureaktivitet eftersom den produceras nästan uteslutande av binjurarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Förpackningstyp Plastflaska
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.