Beskrivning
LB Lennox Agar är ett näringsrikt medium som ursprungligen utvecklats för tillväxt och underhåll av E. coli-stammar. Den ultimata lätthet och bekvämlighet, LB Lennox Agar i kapselform eliminerar slöseri, felaktigheter och röra som är förknippade med att väga bulkpulver. Tillväxtegenskaperna är desamma som LB Lennox agarpulver.
LB Lennox Agar Medium stödjer en lyxig tillväxt av E. coli-celler, eftersom trypton och jästextrakt tillhandahåller viktiga tillväxtfaktorer som E. coli-celler annars skulle behöva syntetisera. Mediet innehåller också viktiga elektrolyter för transport och osmotisk balans, på grund av NaCl-komponenten. Reagenser testas och väljs för deras förmåga att främja optimal tillväxt av E. coli när de kombineras i LB Lennox Agar-formuleringar.
- Valda reagenser kombineras i rätt proportioner enligt formuleringen och blandas noggrant för en jämn fördelning
- Ett prov av den blandade formuleringen används för att framställa agarmediet
- Kombinationerna blandas för att lösa upp komponenter och autoklaveras sedan vid 121 °C i 15 minuter
- Det rekommenderas att använda 35 kapslar per liter renat vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Beskrivning | LB-agar, Lennox |
| Formatera | Kapsel |
| Formulering | Innehåller vanligtvis 10 g trypton; 5 g jästextrakt; 5 g NaCl; 15 g Agar-B. Små mängder biologiska buffertar har tillsatts för korrekt pH-justering. |
| För användning med (applikation) | Bakteriekultur |
| Kvantitet | 454 g |
| Regulatorisk status | RUO |
| Provtyp | E. coli |