Läs mer
MP Biomedicals™ LB Medium, uttorkad (kapslar)
Produktkod. 11303229 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
227g
454g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11303229 454 g 454g
11373229 5000 g 5kg
11343229 1000 g 1kg
11373219 227 g 227g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11303229 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 SEK
    1799.39 SEK / 454g
    Save 90.61 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Formuleringar för E. coli -tillväxtmedier som kallas LB Medium innehåller vanligtvis 10 g trypton och 5 g jästextrakt per liter, och LB Medium innehåller 10 g NaCl per liter
Specifications
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Trypton 10g/L, jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av Escherichia coli , plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium
Kvantitet 454 g