Läs mer
MP Biomedicals™ LB Medium, uttorkad (kapslar)
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
227g
454g
5kg
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Trypton 10g/L, jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av Escherichia coli , plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium |
| Kvantitet | 1000 g |