Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Trypton 10g/L, jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av Escherichia coli , plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium |
| Kvantitet | 227 g |