Läs mer
MP Biomedicals™ LB Medium, Stora Kapslar
Produktkod. 11323239 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
15 kg
Förpackningsstorlek:
15kg
1kg
227g
454g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323239 15 kg 15kg
11363229 1000 g 1kg
11393229 5000 g 5kg
11393219 227 g 227g
11333229 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11323239 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002056
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kulturmedier som används för tillväxt av bakterier.
  • Formuleringar för E. coli -tillväxtmediet innehåller 10 g trypton och 5 g jästextrakt per liter, 10 g NaCl per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Formatera Kapsel
Formulering Trypton 10g/L, jästextrakt 5g/L, NaCl 10g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av bakterier
Kvantitet 15 kg